Learn More
Dimetoximetano, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10073563
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-87-5
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Número MDL MFCD00008495
Clave InChI NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
Nombre IUPAC dimetoximetano
SMILES COCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoxymethane
Punto de fusión -105.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 41.0°C to 42.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal CH2(OCH3)2
Índice de refracción 1.3525 to 1.3545
Cantidad 25 L
Fieser 01,671; 02,271; 06,374; 07,115
Índice Merck 15, 6086
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene
Viscosidad 3.25 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99.5+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethoxymethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.