Learn More
Dimetil 1,4-ciclohexanodiona-2,5-dicarboxilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10553411
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
6289-46-9
C10H12O6
228.20
MFCD00001607
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
94866
dimetil 2,5-dioxociclohexano-1,4-dicarboxilato
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
6289-46-9
C10H12O6
228.20
MFCD00001607
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
94866
dimetil 2,5-dioxociclohexano-1,4-dicarboxilato
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 154°C to 157°C
Color Verde amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 10, IV, 3514
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.