Learn More
Acetilmetilfosfonato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
96.10€ - 343.00€
CAS | 4202-14-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11O4P |
Peso molecular (g/mol) | 166.113 |
Número MDL | MFCD00008769 |
Clave InChI | UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone |
PubChem CID | 77872 |
Nombre IUPAC | 1-dimetoxifosforilpropan-2-ona |
SMILES | CC(=O)CP(=O)(OC)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11350094
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00537.06 |
5 g |
96.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11360094
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00537.14 |
25 g |
343.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dimethyl acetylmethylphosphonate is a Reagent used together with tosyl azide in a one-pot alkynylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl acetilmetilfosfonato de dimetilo es un reactivo que se utiliza junto con la azida tosílica en una alquinilación de aldehídos en un solo recipiente.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
4202-14-6 | |
166.113 | |
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N | |
77872 | |
CC(=O)CP(=O)(OC)OC |
C5H11O4P | |
MFCD00008769 | |
dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone | |
1-dimetoxifosforilpropan-2-ona |
Especificaciones
Dimethyl acetylmethylphosphonate | |
1.202 | |
93°C (199°F) | |
1.439 | |
1766218 | |
Difficult to mix. | |
CC(=O)CP(=O)(OC)OC | |
166.113 | |
166.12 |
4202-14-6 | |
121°C to 123°C (11 mmHg) | |
C5H11O4P | |
MFCD00008769 | |
dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone | |
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N | |
1-dimetoxifosforilpropan-2-ona | |
77872 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-110-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only