Learn More
Dimetil aminotereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Dimethyl aminoterephthalate is used in the preparation of imidazotetrazinones as probes for the action of temozolomide. It is also used to prepare aminoquinazolines with neurokinin-2 receptor antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetil aminotereftalato se utiliza en la preparación de imidazotetrazinonas como sondas para la acción de la temozolomida. También se utiliza para preparar aminoquinazolinas con actividad antagonista del receptor de 2-neurocinina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
El dimetil aminotereftalato se utiliza en la preparación de imidazotetrazinonas como sondas para la acción de la temozolomida. También se utiliza para preparar aminoquinazolinas con actividad antagonista del receptor de 2-neurocinina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl aminoterephthalate |
Punto de fusión | 130°C to 134°C |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 2808505 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.2 |
Porcentaje de pureza | 99% |