Learn More
Dimetilcianoditioiminocarbonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Dimethyl cyanodithioiminocarbonate has been used in the synthesis of 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazines, methylsulfanylpyrimidines, cyanoguanidines and N-aryl-6-methylsulfanyl-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles. It has been also used in the synthesis of methylsulfanyl derivatives of azoloazines and azoloazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetilo cianoditioiminocarbonato se ha utilizado en la síntesis de 4-metiltioipirazol[1,5-a]-1,3,5-triazinas, metilsulfanipirimidinas, cianoguanidinas y N-aril-6-metilsulfanil-4-oxopirimidin-5-carbonitriles. También se ha utilizado en la síntesis de los derivados del metilsulfanilo de azoloazinas y azoloazoles.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El dimetilo cianoditioiminocarbonato se ha utilizado en la síntesis de 4-metiltioipirazol[1,5-a]-1,3,5-triazinas, metilsulfanipirimidinas, cianoguanidinas y N-aril-6-metilsulfanil-4-oxopirimidin-5-carbonitriles. También se ha utilizado en la síntesis de los derivados del metilsulfanilo de azoloazinas y azoloazoles.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl cyanodithioiminocarbonate |
Punto de fusión | 50°C to 56°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Stench |
Fórmula lineal | NCN=C(SCH3)2 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2923 |
Beilstein | 635998 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.23 |