Learn More
Diselienuro de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Dimethyl diselenide is a powerful reagent used for identification of distonic radical cations
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl diselenide |
Densidad | 1.987 g/mL |
Punto de ebullición | 155°C to 157°C |
Temperatura de inflamación | 60°C (140°F) |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.6388 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2929 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diselienuro de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido