Learn More
Dimetil pirazolo[1,5-a]piridina-2,3-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10776915
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 5825-71-8
Fórmula molecular C11H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 234.211
Número MDL MFCD06411548
Clave InChI NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, dimethylpyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylicacid, 2,3-dimethyl ester, methyl 3-methoxycarbonyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylate
PubChem CID 2794621
Nombre IUPAC dimetil pirazolo[1,5-a]piridina-2,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2, 3-dicarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Porcentaje de pureza 97%