Learn More
Dimetilsulfato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl sulfate |
Color | Incolora |
Densidad | 1.3300g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula molecular | C2H6O4S |
Fórmula lineal | (CH3)2SO4 |
Índice de refracción | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589nm) |
Cantidad | 1 L |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethyl sulfate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.