Learn More
Dimetilsulfuro, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11398217
Dimetilsulfuro, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398217
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Código de producto. 11398217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022949.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Dimethyl sulfide is used as a displaceable ligand in chloro(dimethyl sulfide)gold(I) and other coordination compounds, as a reducing agent in ozonolysis reactions as well as a food flavoring component. Further, it is utilized for the preparation of dimethyl sulfoxide, which is a common and important industrial solvent. It finds application in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-18-3
Fórmula molecular C2H6S
Peso molecular (g/mol) 62.13
Número MDL MFCD00008562
Clave InChI QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
SMILES CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfide
Punto de fusión -83°C
Densidad 0.845 g/mL
Punto de ebullición 38°C
Temperatura de inflamación -48°C (-54°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4351
Cantidad 250 mL
Número UN UN1164
Índice Merck 14,6123
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ethers,esters,ketones,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with
Nombre IUPAC (metilsulfanil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS27J073 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2023 Catalog Number022949.K2,022949.AK,022949
Número de loteU17I023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog Number022949.K2,022949.AK
Número de loteZ07H004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number022949.K2,022949.AK
Número de lote10157710 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number022949.K2,022949.AK
Número de loteD25Q31 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number022949.K2,022949.AK
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethyl sulfide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dimetilsulfuro, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >