Learn More
Dimethyl sulfoxide, For UV-spectroscopy, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl sulfoxide |
Punto de fusión | 18.5°c |
Densidad | 1.10g/mL |
Punto de ebullición | 189°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 42% (63°F) |
Temperatura de inflamación | 87°C (188.6°F) |
Punto de ignición | 573°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.479 |
Mostrar más |
Título del producto
Dimethyl sulfoxide, For UV-spectroscopy, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido