Learn More
Dimethyl sulfoxide, ≥99%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl sulfoxide |
Cantidad | 100 mL |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
Nombre IUPAC | metilsulfinilmetano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.1 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethyl Sulfoxide, cell culture reagent
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.