Learn More
Dimetilsulfóxido (+ 99 % de pureza), MP Biomedicals
Código de producto. 11481601 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
0.1 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11481601
Marca: MP Biomedicals 0219018680
Dimethyl Sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
  • Dimethyl sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
  • A solvent for many organic and inorganic compounds including fats, carbohydrates, dyes, resins, and polymers.
  • Used in antifreeze or hydraulic fluids and as a cryopreservative for cell cultures.
  • Used in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
  • Used as a PCR cosolvent to help improve yields, especially in long PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide
Nombre de nota 99+% Purity
CAS 67-68-5
Cantidad 0.1 L
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00002089
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.