Learn More
Dimetilsulfóxido, Bioreagent, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15408099
Dimetilsulfóxido, Bioreagent, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408099
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Código de producto. 15408099
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66650.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
DMSO is a polar aprotic solvent used in chemical reactions, in polymerase chain reactions and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs. DMSO is used in cell freezing media to protect cells from ice crystal induced mechanical injury. It is used for frozen storage of primary, sub-cultured, and recombinant heteroploid and hybridoma cell lines, embryonic stem cells and hematopoietic stem cells. DMSO is frequently used in the combinations with BSA or fetal bovine serum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El DMSO es un disolvente aprótico polar utilizado en reacciones químicas, en reacciones en cadena de la polimerasa y como agente de vitrificación crioprotector para la conservación de células, tejidos y órganos. El DMSO se utiliza en medios de congelación celular para proteger las células de lesiones mecánicas inducidas por el cristal de hielo. Se utiliza para el almacenamiento congelado de estirpes celulares de hibridomas y heteroploides primarias, subcultivadas y recombinantes, células madre embrionarias y células madre hematopoyéticas. El DMSO se utiliza con frecuencia en las combinaciones con suero fetal bovino o BSA.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, acetona, éter, benceno y cloroformo.
Notas
Filtrado al submicrómetro. Almacénelo a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C) y deséquelo. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota Bioreagent
Color Incolora
Densidad 1.101 g/mL
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Beilstein 506008
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dimetilsulfóxido, Bioreagent, Thermo Scientific Chemicals >