Learn More
Dimetilsulfóxido, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10206581 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 litros
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206581 1 l Frasco de HDPE 1 LT
10213810 500 mL Frasco de HDPE 500 ML
10162090 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 LT
11403893 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10194423 10 L Recipiente de plástico 10 LT
10318153 25 L Recipiente de plástico 25 litros
6 options
Código de producto. 10206581
Marca: Fisher Chemical D/4121/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H6OS, número CAS-67-68-5, demasorb, demsodox, metilsulfóxido, dimexuro, dimetilsulfóxido, dimetilsulfóxido, demavet, metano, sulfinilbis, dimetilsulfóxido, dmso, 2,5 l, 189 grados C, CHEBI:28262, incoloro, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metilsulfinilmetano, 18,4 grados C, 2089
10 l, recipiente de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetilsulfóxido, sulfóxido de metilo, metano, sulfinilbis, dimexida, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión 18.4 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 1 l
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.55 mbar a 20 °C
Viscosidad 1.98 mPaS a 25 °C
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trifluoroacetic acid