Learn More
Dimetilsulfóxido, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10213810
Dimetilsulfóxido, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10213810
500 mL, Frasco de HDPE
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
Código de producto. 10213810
Marca: Fisher Chemical D/4121/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H6OS, número CAS-67-68-5, demasorb, demsodox, metilsulfóxido, dimexuro, dimetilsulfóxido, dimetilsulfóxido, demavet, metano, sulfinilbis, dimetilsulfóxido, dmso, 2,5 l, 189 grados C, CHEBI:28262, incoloro, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metilsulfinilmetano, 18,4 grados C, 2089
10 l, recipiente de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión 18,4 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPaS at 25°C
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
Título del producto
Dimetilsulfóxido, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™ >