Learn More
Dimetilsulfóxido d6, 99,9 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1g
Tamaño de la unidad:
1 g
15431457 5 x 1g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15431457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036517.46
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is in combination with pyridine-d5 plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.18 g/mL
Temperatura de inflamación 88° (190 °F)
Índice de refracción 1,476
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 5 x 1g
Punto de fusión de 20 °C
Punto de ebullición de 190 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Isotopic)
Información de solubilidad Miscible with water and diethyl ether.
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.17
Porcentaje de pureza 99.9%