Learn More
Sulfóxido de dimetilo, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10305800 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10305800 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10080110 500 mL Frasco de HDPE 500 ML
10293800 2.5 l Frasco de HDPE 2.50 LT
10589950 25 L Recipiente de plástico 25 LT
4 options
Código de producto. 10305800
Marca: Fisher Chemical D/4120/21
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H6OS, número de CAS-67-68-5, demsodrox, metilsulfóxido, dimexide, metano, sulfinilbis, dimetilsulfóxido, dmso, demavet, dimetilsulfóxido, dimetilsulfóxido, demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, incoloro, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metilsulfinilmetano, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 5 L
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPaS at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol