Learn More
Dimetilsulfóxido, Fisher BioReagents™ Código de producto.: 10103483
Dimetilsulfóxido, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10103483
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Código de producto. 10103483
Marca: Fisher BioReagents BP231100
Solicitar formato a granel o personalizado
Dimetilsulfóxido, >-99,7 %, C2H6OS, número de CAS-67-68-5, metano, sulfinilbis, dmso, demasorb, dimetilsulfóxido, demavet, dimetilsulfóxido, demsodrox, dimetilsulfóxido, dimexide, metilsulfóxido, 100 ml, <-0,30 unidades de absorbancia a 280 nm, presión de vapor: 0,55 mbar a 20 °C, >-99,7 %
Dimetilsulfóxido, >-99,7 %, C2H6OS, número de CAS-67-68-5, metano, sulfinilbis, dmso, demasorb, dimetilsulfóxido, demavet, dimetilsulfóxido, demsodrox, dimetilsulfóxido, dimexide, metilsulfóxido, 100 ml, <-0,30 unidades de absorbancia a 280 nm, presión de vapor: 0,55 mbar a 20 °C, >-99,7 %
DMSO es un agente de crioconservación para células, y también se puede usar en transformaciones bacterianas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide
Punto de fusión 18,4 °C
Absorbancia ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Color Incolora
Información de descomposición >190°C
Densidad 1.100g/cm³
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 100 mL
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.7 %
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPa/s at 25°C
Agua 0.2% max.
Índice Merck 15, 3285
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
Título del producto
Dimetilsulfóxido, Fisher BioReagents™ >