Learn More
Sulfóxido de dimetilo, para HPLC, Fisher Chemical Código de producto.: 10387791
Sulfóxido de dimetilo, para HPLC, Fisher Chemical
Código de producto. 10387791
2.5 l
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2.5 l
Código de producto. 10387791
Marca: Fisher Chemical D/4125/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetilsulfóxido, sulfóxido de metilo, metano, sulfinilbis, dimexida, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión 18.4 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 189 °C
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.55 mbar a 20 °C
Viscosidad 1.98 mPaS a 25 °C
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13 g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2527008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberD/4125/PB08,D/4125/PB07,D/4125/PB17,D/4125/99
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
Título del producto
Sulfóxido de dimetilo, para HPLC, Fisher Chemical >