Learn More
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, +99,9 %, envasado bajo Argon en botellas resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11385597
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, +99,9 %, envasado bajo Argon en botellas resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385597
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Código de producto. 11385597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042780.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensitivity: Hygroscopic
Dimethyl sulfoxide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.101 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Presión de vapor 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Información de solubilidad Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, +99,9 %, envasado bajo Argon en botellas resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals >