Learn More
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, > 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11398167
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, > 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398167
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Código de producto. 11398167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022914.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.101
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Beilstein 506008
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN11L031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Número de lote2415352 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Número de lote2403095 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Número de lote1905836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
Número de lote1989699 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number022914.M1,022914.K7,022914.0F,022914.K2
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, > 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >