Learn More
Dimetil tereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.10€ - 109.55€
CAS | 120-61-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H10O4 |
Peso molecular (g/mol) | 194.19 |
Número MDL | MFCD00008440 |
Clave InChI | WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate |
PubChem CID | 8441 |
SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10255710
|
Thermo Scientific Acros
180580250 |
25 g | Frasco de plástico |
19.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10225760
|
Thermo Scientific Acros
180585000 |
500 g | Frasco de plástico |
34.07€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10012420
|
Thermo Scientific Acros
180580010 |
1 kg | Frasco de plástico |
56.28€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10722611
|
Thermo Scientific Acros
180580025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
109.55€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
120-61-6 | |
194.19 | |
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N | |
8441 |
C10H10O4 | |
MFCD00008440 | |
dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC |
Especificaciones
Dimethyl terephthalate | |
0.03mg KOH/g max. | |
140°C to 143°C | |
288°C | |
Auténtico | |
C10H10O4 | |
09, 843 | |
dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate | |
285.0 °C | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC | |
194.19 | |
194.19 | |
Copos o gránulos |
99% | |
120-61-6 | |
Blanco | |
154°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00008440 | |
15, 9305 | |
Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol | |
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N | |
dimetil benceno-1,4-dicarboxilato | |
8441 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 204-411-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WZ1225000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
- Dimethyl terephthalate
RUO – Research Use Only