Learn More
Dimetilamina, solución en agua al 26 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 Kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3, 7732-18-5 |
| Punto de fusión | -37.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8900g/mL |
| Punto de ebullición | 54.0°C |
| Temperatura de inflamación | −18°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C2H7N |
| Fórmula lineal | (CH3)2NH |
| Mostrar más |