Learn More
Dimetilamina, solución acuosa p/p al 40 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11367468
Dimetilamina, solución acuosa p/p al 40 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367468
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11367468
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031458.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Dimethylamine 40% aqueous solution is used as a precursor in the preparation of nitrosodimethylamine. It is also used in paint additives, lubricants, lubricant additives and coating additives. It plays a major role in ion exchange agents and agricultural chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-40-3
Fórmula molecular C2H7N
Peso molecular (g/mol) 45.085
Número MDL MFCD00008288
Clave InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Nombre IUPAC N-metilmetanamina
SMILES CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
Densidad 0.890 g/mL
Temperatura de inflamación 15°C (60°F)
Olor Fish-like
Índice de refracción 1.37
Cantidad 1 kg
Número UN UN1160
Beilstein 605257
Índice Merck 14,3228
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 40 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote098064I Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/04/2025 Catalog Number
Número de lote098064I Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2025 Catalog Number
Número de lote098064I Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2025 Catalog Number
Número de loteZ10K041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog Number031458.30,031458.A1,031458.A5
Número de loteA0442450 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Catalog Number031458.30,031458.A1,031458.A5
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dimetilamina, solución acuosa p/p al 40 %, Thermo Scientific Chemicals >