Learn More
Dimetilformamida, extra-pura, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10050110 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
5 LT
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10050110 500 ml Frasco de vidrio ámbar 500 ml
10757894 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10745521 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
10040110 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 litro
10121520 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10428790 25 L Recipiente de plástico 25 LT
6 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10050110
Marca: Fisher Chemical D/3840/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Dimetilformamida, extra pura, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetilformamida, dimetil formamida, n,n-dimetilmetanamida, n-formildimetilamina, formamida, n,n-dimetil, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
pH De 6 a 8
Punto de fusión -61 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 153°C
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 4.9 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.8 mPaS a 20 °C
Peso molecular (g/mol) 73.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.