Learn More
Dimetilcinc, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Cilindro
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15491537 25 g Cilindro 25 g
1 options
Código de producto. 15491537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039563.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylzinc
CAS 544-97-8
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.386 g/mL at 20°C
Punto de ebullición 46°C
Temperatura de inflamación -18°C (-0.4°F)
Envase Cilindro
Fórmula molecular C2H6Zn
Número MDL MFCD00014854
Cantidad 25 g
Número UN UN3394
Beilstein 3587195
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,3263
Sinónimo dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
Clave InChI JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc; carbanida
Peso molecular (g/mol) 95.45
PubChem CID 11010
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.44
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido, envasado en un cilindro no reutilizable