Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers for Extractors, with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
140.00€ - 275.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
---|---|
Incluye | Aceitunas de vidrio |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10261981
|
Lenz Laborglasintrumente
05246008 |
71/51 NS |
275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10393191
|
Lenz Laborglasintrumente
05246005 |
34/35 NS |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Dimroth condensers for extractors
- For condensing vapours
- With NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Aceitunas de vidrio | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers for Extractors, with Olives