Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers with Glass Olives
Dimroth condensers for condensing vapours
166.42€ - 182.32€
Especificaciones
Material | Tubos DURAN™ |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Condensación de vapores |
Cantidad | 1 |
N.º de junta cónica estándar | NS 45/40 |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10090271
|
Lenz Laborglasintrumente™
05240306 |
250 mm |
166.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10400713
|
Lenz Laborglasintrumente™
05240406 |
400 mm |
182.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dimroth condensers acc. to DIN 12591 and in addition to DIN standard
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Tubos DURAN™ | |
Condensación de vapores | |
1 | |
NS 45/40 |