Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with Glass Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
100.22€ - 124.02€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10047770
|
Lenz Laborglasintrumente
05240201 |
NS 14/23 | 160 mm |
100.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10139600
|
Lenz Laborglasintrumente
05240301 |
NS 14/23 | 250 mm |
120.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10101621
|
Lenz Laborglasintrumente
05240303 |
NS 24/29 | 250 mm |
124.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Dimroth condensers acc. to DIN 12591
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio Duran |