missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dinocap, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Dinocap | 39300-45-3 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dinocap |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| CAS | 39300-45-3, 67-56-1 |
| % mín. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| % máx. CAS | 0.1, 99.9 |
| Fórmula molecular | C18H26N2O6 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methanol-P&T |
| Peso molecular (g/mol) | 366.41 |
| Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido