Learn More
Sal sódica de sulfosuccinato de dioctil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11339708
Sal sódica de sulfosuccinato de dioctil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339708
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11339708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044203.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente humectante y solubilizante
Wetting and solubilizing agent.Dioctyl sulfosuccinate sodium salt is used as a surfactant, wetting agent and in the preparation of reverse micelles. It is utilized in electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens. It also finds use in the drug, cosmetics, food industry and as a laxative to treat constipation. Further, it is used as a food additive, emulsifier and dispersant. It plays an important role as an excipient in the production of tablets and suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-11-7
Fórmula molecular C20H37NaO7S
Peso molecular (g/mol) 444.56
Número MDL MFCD00012455
Clave InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
Nombre IUPAC sodio; 1,4-bis(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Punto de fusión 153°C to 157°C
Densidad 1.1 g/mL
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3401
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.55
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX21K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
Número de loteT30K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
Número de loteP19K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
Número de loteN22I012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number044203.36,044203.22
Número de loteN12H020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number044203.36,044203.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal sódica de sulfosuccinato de dioctil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >