Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de sílice fundido Dionex™
Los tubos de sílice fundida Thermo Scientific™ se caracterizan por su excelente durabilidad química e inertidad.
104.04€ - 261.28€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Rellenos de LC capilares Ultimate/nano-HPLC |
---|---|
Material | Sílice fundido |
Tipo | Tubos capilares |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11322123
|
Thermo Scientific™
160475 |
20 µm de diámetro interno; 280 µm de diámetro externo; 5 m de longitud |
261.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11332123
|
Thermo Scientific™
160476 |
25 µm de diámetro interno; 280 µm de diámetro externo; 5 m de longitud | N/A | ||||||
11342123
|
Thermo Scientific™
160477 |
50 µm de diámetro interno; 280 µm de diámetro externo; 5 m de longitud |
258.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11352123
|
Thermo Scientific™
160478 |
75 µm de diámetro interno; 280 µm de diámetro externo; 5 m de longitud | N/A | ||||||
11362123
|
Thermo Scientific™
160479 |
100 µm de diámetro interno; 375 µm de diámetro externo; 5 m de longitud | N/A | ||||||
11372123
|
Thermo Scientific™
160480 |
150 µm de diámetro interno; 280 µm de diámetro externo; 5 m de longitud | N/A | ||||||
11382123
|
Thermo Scientific™
160481 |
200 µm de diámetro interno; 280 µm de diámetro externo; 5 m de longitud | N/A | ||||||
11312143
|
Thermo Scientific™
160616 |
10 µm de diámetro interno; 375 µm de diámetro externo; 5 m de longitud | N/A | ||||||
11312233
|
Thermo Scientific™
163934 |
30 µm de diámetro interno; 375 µm de diámetro externo; 2,5 m de longitud | N/A | ||||||
Descripción
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Especificaciones
Rellenos de LC capilares Ultimate/nano-HPLC | |
Sílice fundido | |
Tubos capilares |