Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas y columnas de análisis de 5 µm Dionex™ IonPac™ NS2
Solicite la columna de sílice de fase reversa Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 de alta eficacia para la separación de analitos cargados mediante cromatografía de iones de fase móvil (MPIC) con detección de conductividad suprimida.
830.28€ - 1013.57€
Especificaciones
Caudal | De 0,5 a 1,0 (recomendado) |
---|---|
Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
Tamaño de partículas | 5 µm |
Fase estacionaria | IonPac NS2 |
Material de embalaje | Esférico, de alta pureza, poroso |
Código de producto | Marca | Tipo de columna | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de columna | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15550244
|
Thermo Scientific™
088786 |
Columna de análisis | 4 mm | 250 mm |
1013.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15570244
|
Thermo Scientific™
088788 |
Guard Column | 4 mm | 35 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Obtenga un análisis de alto rendimiento de aminas y ácidos hidrófobos mediante la detección de conductividad suprimida gracias a las columnas de sílice de fase reversa Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 de alta eficacia. Esta columna está diseñada para aplicaciones de cromatografía de iones de fase móvil (MPIC) que utilizan eluyentes que contienen: ácido trifluoroacético (TFA), ácido heptafluorobutírico (HFBA), ácido hexanesulfónico (HSA), ácido octanesulfónico (OSA), borato tetrapropilammoio (TPA), borato de tetrabutilammonio (TBA) y borato de sodio. La columna Dionex IonPac NS2 también es adecuada para aplicaciones convencionales de cromatografía líquida de fase reversa (LC).
MPIC es un método en el que un agente de emparejamiento de iones en el eluyente mejora la retención de analitos cargados en una columna hidrófoba y, a continuación, el supresor lo elimina para proporcionar una detección selectiva y sensible de los analitos. Para el análisis de cationes, el ácido heptafluorobutírico es un agente de este tipo susceptible de supresión.Entre las principales características de la columna se incluyen:
- Resolución excelente
- Buena forma de pico
- Alta eficiencia
- Lecho de relleno resistente
Los aniones suelen utilizar borato de sodio de 5 a 10 mM, TPA de 0,5 a 5 mM o pH de borato de TBA de 8 a 9 preparados con ácido bórico y el hidróxido correspondiente. Si utiliza la elución de gradientes con un supresor autorregenerante de aniones Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™, recomendamos mantener la concentración constante de sodio/TBA y variar el disolvente orgánico.
Los cationes suelen utilizar TFA de 0,5 a 10 mM, HFBA, HSA u OSA. Si utiliza la elución de gradientes con un supresor autorregenerante de cationes Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™, recomendamos mantener una concentración de ácido constante y variar el disolvente orgánico.
La composición del disolvente es limitada en función de la compatibilidad del supresor con disolventes. Elimine todos los disolventes del supresor con agua desionizada antes de apagar el sistema. Consulte los manuales del supresor para obtener instrucciones detalladas y conocer los límites de compatibilidad de disolventes.
Directrices operativas de supresores- Los supresores regenerados electrolíticamente de aniones Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ de 4 mm, los supresores Dionex ASRS, los supresores regenerados electrolíticamente de cationes Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ y los supresores Dionex CSRS son compatibles con ≤40 % de acetonitrilo y requieren el funcionamiento en el modo de agua externa.
- Los supresores Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anion Micromembrane™ son compatibles con todas las condiciones de disolvente con ácido sulfúrico de 5–50 mN a 2–10 mL/min.
- Los supresores de cationes Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ MicroMembrane™ son compatibles con todas las condiciones de disolvente con hidróxido de tetrabutilamonio de 20–100 mM a 2–10 mL/min.
- Consulte los manuales del supresor para obtener instrucciones detalladas y conocer los límites de compatibilidad de disolventes.
Especificaciones
De 0,5 a 1,0 (recomendado) | |
5 µm | |
Esférico, de alta pureza, poroso | |
120 Å | |
300 m²/g | |
4 mm |
4000 psi (275 bar) | |
IonPac NS2 | |
Desde 2,0 hasta 9,5 | |
Compatible con eluyentes acuosos de 0 a 100 %. Compatible con la mayoría de disolventes para HPLC, excepto THF 20 % máx. | |
De 20 °C a 35 °C |