Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK Dionex™
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
30.74€ - 92.36€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11372133
|
Thermo Scientific™
160492 |
Conexiones con tubos de sílice fundida | 280 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
11382133
|
Thermo Scientific™
160493 |
Conexiones con tubos de sílice fundida | 30 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
11382163
|
Thermo Scientific™
161405 |
Conexiones con unión Microtight | 360 µm |
90.81€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11352173
|
Thermo Scientific™
161498 |
Conexiones con unión Microtight | 280 µm |
92.36€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
Especificaciones
nanoLC | |
Manguito de tubos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK Dionex™