Learn More
Thermo Scientific™ Unión de volumen muerto ultra bajo Dionex™
La unión de volumen muerto ultra bajo Thermo Scientific™ se utiliza con la ionización por nanoelectroespray.
Marca: Thermo Scientific™ 160494
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
La unión de volumen muerto ultra bajo Thermo Scientific™ se utiliza con la ionización por nanoelectroespray.
- Volumen muerto < 7nl
- Con dos tuercas y dos empalmes
- D.I.: 1/16 pulg
Especificaciones
Unión | |
nanoLC | |
1/16 pulg |
NanoES | |
Unión |