Learn More
Diosgenina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463649
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 15463649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60976.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 512-04-9 | C27H42O3 | 414.63 g/mol
Diosgenin is the precursor for the semisynthesis of progesterone which in turn was used in early combined oral contraceptive pills. The unmodified steroid has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol. Diosgenin has been used in traditional medicine as an antihypercholesterolemia, antihypertriacylglycerolemia, antidiabetes and antihyperglycemia agent. Diosgenin is a steroid sapogenin used in the semi-synthesis of pregnenolone, cortisone, and progesterone. Diosgenin has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diosgenina es la precursora de la semisíntesis de la progesterona que a su vez se utilizó en las primeras píldoras anticonceptivas orales combinadas. El esteroide no modificado tiene actividad estrogénica y puede reducir el nivel de colesterol sérico. La diosgenina se ha utilizado en la medicina tradicional como un agente antihipercolesterolemia, antihipertriacilglicerolemia, antidiabetes y antihiperglucemia. La diosgenina es una sapogenina esteroidea utilizada en la semisítesis de la pregnenolona, la cortisona y la progesterona. La diosgenina tiene actividad estrogénica y puede reducir el nivel de colesterol sérico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo (50 mg/ml), etanol (83 mg/ml en 25 °C), agua (<1 mg/ml en 25 °C), DMSO (<1 mg/ml en 25 °C) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512-04-9
Fórmula molecular C27H42O3
Peso molecular (g/mol) 414.63
Número MDL MFCD00016887,MFCD01002142
Clave InChI WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Sinónimo 3-beta-Hydroxy-5-spirostene; Nitogenin
PubChem CID 46783391
Nombre IUPAC (1'S,2R,2'S,4'S,5R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'R,16'S)-5,7',9',13'-tetrametill-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-18'-en-16'-ol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@]11CC[C@@H](C)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diosgenin
Punto de fusión 200°C to 206°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 94582
Índice Merck 14,3295
Información de solubilidad Soluble in chloroform (50mg/ml),ethanol (83mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.63
Forma física Polvo