Learn More
Justrite™ Tanques de inmersión de acero
Un tanque de inmersión de Justrite para la parte de limpieza es ideal para lavar o sumergir las piezas en líquidos inflamables
179.00€ - 339.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tanque de inmersión |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FM, TUV |
Tipo de tapón | Tapa manual |
Color | Rojo |
Para utilizar con (aplicación) | Para lavar o sumergir piezas en líquidos inflamables |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Altura (imperial) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Altura (imperial) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13075603
|
Justrite™
27615 |
13,75 in | 13 in | 12 lb | N/A | ||||
13065603
|
Justrite™
27605 |
13,7 in | 13 in | 10 lb |
179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- El tanque de sobremesa con tapa operada manualmente permanece abierto mientras las piezas se lavan
- El eslabón fusible se funde a 74 °C (165 °F) y cierra la tapa en caso de incendio
- El modelo especial resistente a la corrosión de 5 gal tiene revestimientos de polietileno en la parte superior y el tanque para su uso con productos químicos corrosivos y agresivos
- Todos los modelos están fabricados de acero de calibre 24 revestido sin plomo
Certifications
FM approved.
Especificaciones
Tanque de inmersión | |
Tapa manual | |
Para lavar o sumergir piezas en líquidos inflamables | |
Pintura en polvo |
FM, TUV | |
Rojo | |
Acero |