Learn More
Justrite™ Tanques de inmersión
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tanque de inmersión |
| Material | Acero |
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Altura (métrico) | 254 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Piezas de limpieza |
| N.° por paquete | 1 unidad |