Learn More
Dipentaeritritol, 85+ %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070810
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-58-9
Fórmula molecular C10H22O7
Peso molecular (g/mol) 254.28
Número MDL MFCD00004691
Clave InChI TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
PubChem CID 31352
Nombre IUPAC 2-[3-hidroxi-2,2-bis(hidroximetil)propoxi]metil]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipentaerythritol
Nombre de nota 90%
Punto de fusión 215°C to 225°C
Color Blanco
Punto de ebullición 356°C
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 85+%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Dipentaerythritol