Learn More
Clorhidrato de difenhidramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193581 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307331 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10193581
Marca: Thermo Scientific Acros 350850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147-24-0 | C17H22ClNO | 291.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-24-0
Fórmula molecular C17H22ClNO
Peso molecular (g/mol) 291.82
Número MDL MFCD00012479
Clave InChI PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
PubChem CID 8980
ChEBI CHEBI:4637
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 168°C to 172°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 3339
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.82
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenhydramine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.