Learn More
Diphenhydramine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Descripción
H1 receptor antagonist. Antihistamine.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenhydramine hydrochloride |
CAS | 147-24-0 |
Fórmula molecular | C17H22ClNO |
Número MDL | MFCD00012479 |
Cantidad | 50 mg |
Sinónimo | diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl |
Clave InChI | PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Nombre IUPAC | hydrogen [2-(diphenylmethoxy)ethyl]dimethylamine chloride |
Peso molecular (g/mol) | 291.82 |