Learn More
Carbonato de difenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la síntesis de muchos compuestos orgánicos importantes. Como productos agroquímicos intermediarios, colorante intermediario.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, tetracloruro de carbono, ácido acético. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Se utiliza para la síntesis de muchos compuestos orgánicos importantes. Como productos agroquímicos intermediarios, colorante intermediario.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, tetracloruro de carbono, ácido acético. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenyl carbonate |
Punto de fusión | 76°C to 81°C |
Densidad | 1.3 |
Punto de ebullición | 301°C to 302°C |
Temperatura de inflamación | 168°C (334°F) |
Olor | Mild |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 1074863 |
Índice Merck | 14,3602 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,diethyl ether,carbon tetrachloride,acetic acid. Insoluble in water. |