Learn More
Fosforamidato de difenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diphenyl phosphoramidate is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosforamidato de difenilo se utiliza como producto intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenyl phosphoramidate |
Punto de fusión | 147°C to 151°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2054166 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10115643 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L07155.14,L07155.06 |