Learn More
Seleniuro de difenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El seleniuro de difenilo se usa en la adición antiselectiva de Michael de tioles y sus análogos a las nitroolefinas.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El seleniuro de difenilo se usa en la adición antiselectiva de Michael de tioles y sus análogos a las nitroolefinas.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenyl selenide |
Punto de fusión | 3°C |
Densidad | 1.351 |
Punto de ebullición | 165°C to 167°C (12 mmHg) |
Olor | Unpleasant |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3440 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.17 |
Porcentaje de pureza | 98% |