Learn More
Difenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11974451
Difenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974451
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 11974451
Marca: Thermo Scientific Acros 117181000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-65-5
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Clave InChI JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
Nombre IUPAC 2-feniletinilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetylene
Punto de fusión 58.0°C to 61.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 170.0°C (19.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C≡CC6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 05,656
Fieser 01,335
Índice Merck 15,9664
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460161 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2024 Catalog Number117180250,117180050,117181000
Número de loteA0425702 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number117180250,117180050,117181000
Número de loteA0395319 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number117180250,117180050,117181000
Número de loteA0392689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number117180250,117180050,117181000
Número de loteA0407637 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number117180250,117180050,117181000
Nombre del producto
  • Diphenylacetylene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Difenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >