Learn More
Difenilamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenylamine |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Punto de fusión | 52.0°C to 54.0°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 302.0°C |
Temperatura de inflamación | 152°C |
Residuos de ignición | 0.03% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (C6H5)2NH |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464949 | Certificado de análisis | 28/08/2024 | 423651000,423655000,423650050 |
A0457333 | Certificado de análisis | 24/01/2024 | 423651000,423655000,423650050 |
A0448861 | Certificado de análisis | 17/01/2023 | 423651000,423655000,423650050 |
A0393453 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 423651000,423655000,423650050 |
A0438047 | Certificado de análisis | 26/01/2022 | 423651000,423655000,423650050 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diphenylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: diphenylamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Difenilamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido