Learn More
Dicloruro de difenilgermanio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327788
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Diphenylgermanium dichloride is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1613-66-7
Fórmula molecular C12H14Cl2Ge
Peso molecular (g/mol) 301.77
Número MDL MFCD00013587
Clave InChI YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyldichlorogermane, diphenylgermanium dichloride, germane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenylgermene, dichloro diphenyl germane, acmc-1bssq, germane,dichlorodiphenyl, germanium diphenyl dichloride
PubChem CID 74167
Nombre IUPAC dicloro(difenil)germano
SMILES Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylgermanium dichloride
Punto de fusión 9°C
Densidad 1.415 g/mL
Punto de ebullición 107°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.73
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido