Learn More
Hexafluorofosfato de difeniliodonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11409066 250 g 250 g
11489056 10 g 10 g
11499056 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11409066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17934.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58109-40-3 | C12H10I | 281.12 g/mol
Diphenyliodonium hexafluorophosphate is used as cationic photoinitiator and photoacid generator. It acts as a catalyst for the photochemical polymerization of various monomers. Further, it used as arylating reagent as well as an oxidant in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de difeniliodonio se utiliza como fotoiniciador catiónico y generador fotoácido. Actúa como catalizador en la polimerización fotoquímica de varios monómeros. Además, se utiliza como reactivo de arilación, así como un oxidante en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en tetrahidrofurano, acetato de etilo, metanol, acetonitrilo, dimetilformamida y carbonato de dimetilo. Poco soluble en cloroformo y diclorometano. Insoluble en pentanos, hexanos, tolueno y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58109-40-3
Fórmula molecular C12H10I
Peso molecular (g/mol) 281.12
Número MDL MFCD00061398
Clave InChI OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 2737136
Nombre IUPAC difeniliodonio; hexafluorofosfato
SMILES [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 139°C to 144°C
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in tetrahydrofuran,ethyl acetate,methanol,acetonitrile,dimethylformamide,dimethyl carbonate. Sparingly soluble in chloroform and dichloromethane. Insoluble in pentanes,hexanes,toluene and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.08
Porcentaje de pureza 98%