Learn More
Sulfuro de difenilestaño, 99 %
Código de producto. 11384547
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20332-10-9
Fórmula molecular C12H10SSn
Peso molecular (g/mol) 304.982
Número MDL MFCD00058856
Clave InChI CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin
PubChem CID 88492
Nombre IUPAC difenil(sulfanilideno)estaño
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyltin sulfide
Cantidad 1 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.97
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo