Learn More
Esculape Laboratoire™ Lavado de ojos Diphoterine
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Descripción
- Estéril
- El cubilete ocular ergonómico facilita la apertura de los ojos.
- Aclarado suave y autónomo sin presión.
- Sellado para garantizar la integridad del sistema.
- Resistente al agua y compacto; EN 15454-4 Certificación EC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lavado de ojos |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 50 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction